Läs mer
5'-deoxi-5-fluorocytidin, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Specifications
Specifications
| Molekylvikt (g/mol) | 245.21 |
| Renhet | ≥94 % |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Blandbar med metanol, DMSO |
| Färg | Vitt till nästan vitt |