Läs mer
5’-Deoxy-5-fluorouridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Deoxy-5-fluorouridine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 246.0652 |