Läs mer
5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 297.0896 |
| Procent renhet | >95% |