Läs mer
5-Deoxy-L-arabinose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Deoxy-L-arabinose |
| CAS | 13039-56-0 |
| Molekylformel | C5 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4-,5-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S)-2,3,4-trihydroxypentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |