Läs mer
5'-Deoxyadenosine, MedChemExpress
Produktkod. 16417507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16417507 5 mg
1 options
Produktkod. 16417507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113291
MedChemExpress 5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.
5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Deoxyadenosine
CAS 4754-39-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13N5O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (497.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Formel vikt 251.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid