missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Des[2-(tert-butylamino)] 5-Acetyl Bambuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 81732-48-1 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-8H,1-5H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [3-acetyl-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3 |
| Formel vikt | 294.1216 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?