missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Deschlorolifitegrast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Deschlorolifitegrast |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H25ClN2O7S/c1-40(37,38)21-4-2-3-17(13-21)14-24(29(35)36)31-27(33)23-8-7-20-16-32(11-9-22(20)26(23)30)28(34)19-6-5-18-10-12-39-25(18)15-19/h2-8,10,12-13,15,24H,9,11,14,16H2,1H3,(H,31,33)(H,35,36)/t24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 580.1071 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?