missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Desisobutyl,5-(2-Methyl-prop-1-en-1-yl) Butalbital, TRC

Produktkod. 30479339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479339 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3278655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Desisobutyl,5-(2-Methyl-prop-1-en-1-yl) Butalbital
CAS 215363-11-4
Molekylformel C11H14N2O3
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-(2-Methyl-1-propen-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O3/c1-4-5-11(6-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
LEDER O=C(NC(C1(CC=C)/C=C(C)/C)=O)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.