Läs mer
5'-[(Desloratadin)metyl] Rupatadin, TRC
Produktkod. 30136581
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136581 100 mg
30003605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290270100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1224515-72-3
Molekylformel C45H43Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 724.76
Synonym 11,11'-[3,5-Pyridinediylbis(methylene-1,4-piperidinediyl)]bis[8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Rupatadine Impurity C;
LEDER Clc1ccc2C(=C3CCN(Cc4cncc(CN5CCC(=C6c7ccc(Cl)cc7CCc8cccnc68)CC5)c4)CC3)c9ncccc9CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-[(Desloratadine)methyl] Rupatadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C45H43Cl2N5/c46-38-9-11-40-36(24-38)7-5-34-3-1-17-49-44(34)42(40)32-13-19-51(20-14-32)28-30-23-31(27-48-26-30)29-52-21-15-33(16-22-52)43-41-12-10-39(47)25-37(41)8-6-35-4-2-18-50-45(35)43/h1-4,9-12,17-18,23-27H,5-8,13-16,19-22,28-29H2
Formel vikt 723.2896
Procent renhet >95%