Läs mer
5-Di-tert-butylfosfin-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazol, 97%
Produktkod. 15488556
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488556 250 mg 250mg
15478556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63864.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506,634 g/mol
5-(di-tert-butylfosfino)-1', 3', 5'-trifenyl-1'H-[1,4']bipyrazol är en icke-proprietär ligand för palladiumkatalyserad aminering av arylhalider inklusive arylklorider. Fungerar bäst när palladiumkällan är Pd2(dba)3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-(Di-tert-butylfosfino)-1
′ , 3′ , 5′ -trifenyl-lH-[1,4′′ ]bipyrazol är en icke-proprietär ligand för palladiumkatalyserad aminering av arylhalider inklusive arylklorider. Fungerar bäst när palladiumkällan är Pd
2(dba)3 Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 894086-00-1
Molekylformel C32H35N4P
Molekylvikt (g/mol) 506.634
MDL-nummer MFCD09038440
InChI-nyckel PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
PubChem CID 11547931
IUPAC-namn ditert-butyl-[2-(1,3,5-trifenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]fosfan
LEDER CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole
Smältpunkt 169 °C till 173 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 506.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.