Läs mer
5-Diazoimidazole-4-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H3 N5 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| LEDER | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 5-diazoimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.1 |
| Visa mer |