missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide |
| CAS | 157230-67-6 |
| Molekylformel | C9H18NO4P |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18NO4P/c1-4-13-15(12,14-5-2)9(3)7-6-8-10(9)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C1(C)CCC=[N+]1[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.22 |
| Formel vikt | 235.0973 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?