missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F5N2O4S.Na/c1-14-5(18-6(8)9)3(2-19(15,16)17)4(13-14)7(10,11)12;/h6H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 331.987 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?