Läs mer
5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyroxasulfone metabolite 3 |
| CAS | 1379794-41-8 |
| Molekylformel | C7 H5 F5 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-, 5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F5N2O3/c1-14-4(17-6(8)9)2(5(15)16)3(13-14)7(10,11)12/h6H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cn1nc(c(C(=O)O)c1OC(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.12 |
| Formel vikt | 260.022 |