Läs mer
5-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Pantoprazolsulfon), Mikromol™
Beskrivning
5-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metyl]sulfonyl]-1H-bensimidazol (Pantoprazolsulfon)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pantoprazole Sulfone |
| CAS | 127780-16-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pantoprazole Sulfone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H15 F2 N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| IUPAC-namn | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfonyl]-1H-benzimidazol |
| Visa mer |