Läs mer
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408095
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15408095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32442.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-36-0
Molekylformel C8H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 255.034
MDL-nummer MFCD09832361
InChI-nyckel IYQMYENSWWJQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-difluoromethoxy-1-fluorobenzene, 3-bromomethyl-4-fluorophenoxy difluoromethane, 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737677
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Brytningsindex 1.5005
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 255.03
Procent renhet 97%