Läs mer
5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416838 1 g 1g
15426838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60375.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97963-62-7
Molekylformel C8H6F2N2OS
Molekylvikt (g/mol) 216.206
MDL-nummer MFCD00467504
InChI-nyckel HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-mercapto-1h-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, unii-39p59c89nv, 5-difluoromethoxy-2-benzimidazolethiol, 5-difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-difluoromethoxy-2-thio-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 5064774
IUPAC-namn 5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
LEDER C1=CC2=C(C=C1OC(F)F)NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Smältpunkt 239°C to 243°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 216.21
Procent renhet 97%