Läs mer
5-(Difluoromethyl)-2-pyridinamine (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Difluoromethyl)-2-pyridinamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-5(9)10-3-4/h1-3,6H,(H2,9,10) |