Läs mer
5-(Dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid, 95+%, Maybridge™
Produktkod. 10138264
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
Produktkod. 10138264
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00596DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 465515-31-5
Molekylformel C5H5BO4S
Molekylvikt (g/mol) 171.961
InChI-nyckel OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxythiophene-5-boronic acid, 5-carboxythiophene-2-boronic acid, 5-dihydroxyboryl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-dihydroxyboryl thiophene-2-carboxylic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-borono-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-borono, pubchem7851, acmc-1ap1p, d0jv5j
PubChem CID 2779807
IUPAC-namn 5-boronothiophene-2-carboxylic acid
LEDER B(C1=CC=C(S1)C(=O)O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.97
Procent renhet 95%