Läs mer
5-(diisopropylamino)amylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321330
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10321330 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10321330 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00263DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Diisopropylamino)amylamine
CAS 209803-40-7
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H26N2
Kvantitet 5 g
Synonym 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
InChI-nyckel CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
IUPAC-namn N',N'-di(propan-2-yl)pentan-1,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 186.343
PubChem CID 3790585
Formel vikt 186.34
Procent renhet 97%