Läs mer
[5-[(Dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
[5-[(Dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 81074-81-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H13 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. F (EP), Ranitidine Imp. F (EP), [5-[(Dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methanol Hydrochloride, Ranitidine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ranitidine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Ranitidine Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)Cc1oc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | [5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methanol;hydrochloride |
| Visa mer |