Läs mer
5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanmethanol |
| CAS | 15433-79-1 |
| Molekylformel | C8 H13 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Furfuryl alcohol, 5-[(dimethylamino)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanmethanol, 2-(Dimethylaminomethyl)-5-(hydroxymethyl)furan, 5-(Dimethylaminomethyl)-2-(hydroxymethyl)furan, 5-(Dimethylaminomethyl)-2-furanylmethanol, 5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfuryldimethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)Cc1oc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | [5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.19 |
| Formel vikt | 155.0946 |