Läs mer
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30986817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30986817 1 g
30984385 25 g
30972334 5 g
30977035 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30986817 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1233971g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid
CAS 4272-77-9
Molekylformel C12H13NO3S
MDL-nummer MFCD00149264
Kvantitet 1 g
LEDER O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 251.30
Procent renhet 98%