Läs mer
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride |
| CAS | 34523-28-9 |
| Molekylformel | C12H12FNO2S |
| MDL-nummer | MFCD00042702 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | CN(C)C(C=CC=C12)=C1C=CC=C2S(=O)(F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.29 |
| Procent renhet | 98% |