Läs mer
5-(Diphenylphosphinyl)pentanoic Acid, TRC
Produktkod. 30385296
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385296 250 mg
30371528 50 mg
30383822 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492135250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71140-70-0
Molekylformel C17H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 302.3
LEDER OC(=O)CCCCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Diphenylphosphinyl)pentanoic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19O3P/c18-17(19)13-7-8-14-21(20,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2,(H,18,19)
Formel vikt 302.1072