missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Dodecyldihydro-2(3H)-Furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Dodecyldihydro-2(3H)-Furanone |
| CAS | 730-46-1 |
| Molekylformel | C16H30O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | gamma-Hexadecalactone, 5-Dodecyloxolan-2-one, Hexadecan-4-olide, NSC 33746 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-16(17)18-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC1CCC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-dodecyloxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vikt | 254.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?