Läs mer
5-DOXYL-stearic Acid, Free Radical (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-DOXYL-stearic Acid Free Radical |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| Procent renhet | >95% |