Läs mer
5-Ethoxy-2-pyrrolidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethoxy-2-pyrrolidone |
| CAS | 39662-63-0 |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxo-5-ethoxypyrrolidine, 5-Ethoxy-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-9-6-4-3-5(8)7-6/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCOC1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-ethoxypyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vikt | 129.079 |