Läs mer
5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BO4S/c1-2-12-7(9)6-3-5(4-13-6)8(10)11/h3-4,10-11H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 200.0315 |