Läs mer
5-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| CAS | 2448771-32-0 |
| Molekylformel | C9H15N3O • HBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-ethyl-5-ethoxymethylpyrimidine Hydrobromide, 5-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O.BrH/c1-3-8-11-5-7(6-13-4-2)9(10)12-8;/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12);1H |
| LEDER | NC1=C(COCC)C=NC(CC)=N1.Br |
| IUPAC-namn | 5-(ethoxymethyl)-2-ethylpyrimidin-4-amine hydrogen bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.14 |
| Formel vikt | 261.05 |