missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(Ethoxymethyl)-4(3H)-pyrimidinone, TRC

Produktkod. 30377376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30377376 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8924752.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(Ethoxymethyl)-4(3H)-pyrimidinone
CAS 89943-36-2
Molekylformel C7H10N2O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 5-(Ethoxymethyl)-4-pyrimidinol
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-11-4-6-3-8-5-9-7(6)10/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,8,9,10)
LEDER CCOCc1cncnc1O
IUPAC-namn 5-(ethoxymethyl)pyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 154.17
Formel vikt 154.0742
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.