missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Ethyl-1,3-benzenediol, TRC

Produktkod. 30137079
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137079 1 g
30138454 500 mg
30010478 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8967001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4299-72-3
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Synonym 5-Ethyl-resorcinol, 5-Ethylresorcin, 5-Ethylresorcinol, Homoorcinol;
LEDER CCc1cc(O)cc(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-1,3-benzenediol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
Formel vikt 138.0681
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.