Läs mer
5-Ethyl-1,3-benzenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-1,3-benzenediol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 138.0681 |