Läs mer
5-Ethyl-1,3-dihydro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2H-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-1,3-dihydro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2H-indol-2-one |
| CAS | 220991-61-7 |
| Molekylformel | C16H11F4NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Robenacoxib Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11F4NO/c1-2-8-3-4-12-9(5-8)6-13(22)21(12)16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | CCC1=CC2=C(C=C1)N(C(=O)C2)C3=C(C(=CC(=C3F)F)F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.26 |
| Formel vikt | 309.0777 |