Läs mer
5-Ethyl-1-nonanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 137008-30-1 |
| Molekylformel | C11 H24 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Ethyl-1-nonanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-8-11(4-2)9-6-7-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)CCCCO |
| IUPAC-namn | 5-ethylnonan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.308 |
| Formel vikt | 172.183 |