missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O3/c1-2-12-3-4-13(16-11-12)9-10-20-15-7-5-14(6-8-15)17(18)19/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 272.1161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?