Läs mer
5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11358826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358826 5 g 5g
11368826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19482.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5223-06-3
MDL-nummer MFCD00129040
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Smältpunkt 39°C to 44°C
Molekylformel C6H6N2O2
Kvantitet 5 g
Beilstein 117340
Synonym 5-pyrimidineacetic acid, 2-pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidine acetic acid, pyrimidin-5-ylacetic acid, 5-pyrimidineacetate, pubchem13279, pyrimidine-5-acetic acid, pyrimidin-5-yl-acetic acid, pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidineacetic acid 7ci,8ci,9ci
InChI-nyckel HEEUMCHKVXTQIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=NC=N1)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-pyrimidin-5-ylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 138.13
PubChem CID 21471675
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.