Läs mer
5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11368826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368826 25 g 25g
11358826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19482.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5223-06-3
MDL-nummer MFCD00129040
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Smältpunkt 39°C to 44°C
Molekylformel C9H13NO
Kvantitet 25 g
Beilstein 117340
Synonym 5-ethyl-2-pyridineethanol, 2-5-ethylpyridin-2-yl ethanol, 2-5-ethyl-2-pyridyl ethanol, 5-ethyl-2-2-hydroxyethyl pyridine, 5-ethyl-2-hydroxyethylpyridine, 2-5-ethyl-2-pyridinyl-1-ethanol, 2-pyridineethanol, 5-ethyl, 2-hydroxyethyl-5-ethylpyridine, 5-ethylpyridine-2-ethanol, unii-o6f6rcv39p
InChI-nyckel OUJMXIPHUCDRAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CN=C(C=C1)CCO
IUPAC-namn 2-(5-etylpyridin-2-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 151.21
PubChem CID 78894
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.