Läs mer
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid |
| CAS | 900175-03-3 |
| Molekylformel | C8H10BFO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BFO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(F)c(c1)B(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.97 |
| Formel vikt | 168.0758 |