Läs mer
5-etyl-2-furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356946 1 g 1g
11366946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06659.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23074-10-4
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00030605
InChI-nyckel XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
IUPAC-namn 5-etylfuran-2-karbaldehyd
LEDER CCC1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-2-furaldehyde
Densitet 1.055
Kokpunkt 79°C to 81°C (12 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 1 g
Beilstein 1982
Känslighet Air Sensitive
Synonym 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.