Läs mer
5-Ethyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88040-88-4 |
| Molekylformel | C9H11O3SCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-3-7-4-5-8(13-2)9(6-7)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccc(OC)c(c1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-ethyl-2-methoxybenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.69 |
| Formel vikt | 234.0117 |