Läs mer
5-Etyl-2-metylpyridin (5-Etyl-2-pikolin), TRC
Produktkod. 30040709
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040709 1 g
30008496 100 g
30004029 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9255301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-90-5
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
IUPAC-namn 5-etyl-2-metylpyridin
LEDER CCc1ccc(C)nc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-2-picoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Formel vikt 121.0891