missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3S/c1-3-14-6-7-15(17-12-14)10-11-20-21(18,19)16-8-4-13(2)5-9-16/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 305.1086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?