missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate, TRC

Produktkod. 30379847
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379847 500 mg
30379368 100 mg
30379364 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925555500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 144809-27-8
Molekylformel C16H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 305.39
Synonym 5-Ethyl-2-pyridineethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethyl Tosylate, Toluene-4-sulfonic Acid 2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethyl Ester
IUPAC-namn 2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
LEDER CCc1ccc(CCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)nc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO3S/c1-3-14-6-7-15(17-12-14)10-11-20-21(18,19)16-8-4-13(2)5-9-16/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3
Formel vikt 305.1086
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.