Läs mer
5-Ethyl-2-thiouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-2-thiouracil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 156.0357 |
| Procent renhet | >95% |