Läs mer
5-Etyl-3-hydroxy-4-metyl-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30381119
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381119 1 g
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9190051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-10-2
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Synonym 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
LEDER O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Formel vikt 142.063