Läs mer
5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mikromol™
Beskrivning
5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| CAS | 87171-21-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H18 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. C (EP), Thiopental Imp. C (EP), 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O2S/c1-4-7(5-2)11(6-3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| LEDER | CCC(CC)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-ethyl-5-pentan-3-yl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione |
| Visa mer |