Läs mer
5-Etyl-6-hydroxyhexansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-6-hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 86476-35-9 |
| Molekylformel | C8H16O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(Hydroxymethyl)heptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | OCC(CC)CCCC(O)=O |
| IUPAC-namn | 5-(hydroxymetyl)heptansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1099 |