missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30052097
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052097 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052097 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.150025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
CAS 496024-43-2
Analyt- eller komponentnamn 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H22 Cl N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2H-1,4-Benzoxazine-5,7-dicarboxylic acid, 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-, 5-ethyl 7-methyl ester, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate, Propofol EP Impurity D
InChI formel InChI=1S/C20H22ClNO5/c1-4-26-20(24)16-15(12-7-5-6-8-13(12)21)14(19(23)25-3)11(2)18-17(16)22-9-10-27-18/h5-8,14-15,22H,4,9-10H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C1=C2NCCOC2=C(C)C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC
IUPAC-namn 5-O-ethyl 7-O-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 391.85
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 391.1187 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.