Läs mer
5-Ethyl-demethyl Lercanidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Ethyl-demethyl Lercanidipine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H43N3O6/c1-7-45-35(41)32-25(2)38-26(3)33(34(32)29-19-14-20-30(23-29)40(43)44)36(42)46-37(4,5)24-39(6)22-21-31(27-15-10-8-11-16-27)28-17-12-9-13-18-28/h8-20,23,31,34,38H,7,21-22,24H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 625.3152 |